6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1476-1G PC1476-5G
APOSPC1476-1GEA 578 DKK
APOSPC1476-1G APOSPC1476-5G
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 95+%
6-Bromo-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅BrF₃NO
Smeltepunkt: >290 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153078
CAS-nummer: 1701-22-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III