(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Perfluoro-2,5-8-trioxadodecyl bromide
PC1473-25G PC1473-5G
APOSPC1473-25GEA 2260 DKK
APOSPC1473-25G APOSPC1473-5G
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
(1-Bromo)perfluoro-2,5,8-trioxadodecane
Formel: C₉BrF₁₉O₃
Molekylvægt: 596.98 g/mol
Kogepunkt: 60 °C/25mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094130
CAS-nummer: 330562-47-5