ω-Chlor-4-Fluoracetophenon 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
PC1463-100G PC1463-25G PC1463-500G
APOSPC1463-100GEA 393 DKK
APOSPC1463-100G APOSPC1463-25G APOSPC1463-500G
ω-Chlor-4-Fluoracetophenon 99%
ω-Chlor-4-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆ClFO
Molekylvægt: 172.59 g/mol
Kogepunkt: 247 °C
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011652
CAS-nummer: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN nummer: 3261
ADR: 8 II