4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1461-1G PC1461-250MG PC1461-5G
APOSPC1461-1GEA 3180 DKK
APOSPC1461-1G APOSPC1461-250MG APOSPC1461-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde 95%
4-[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO
Molekylvægt: 251.21 g/mol
Smeltepunkt: 92…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797372
CAS-nummer: 871252-64-1