5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Cyano-4-fluoroanisole
PC14564-1G PC14564-25G PC14564-5G
APOSPC14564-1GEA 164 DKK
APOSPC14564-1G APOSPC14564-25G APOSPC14564-5G
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
5-Fluor-2-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Molekylvægt: 151.14 g/mol
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683503
CAS-nummer: 189628-38-4