Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1453-1G PC1453-500MG PC1453-5G
APOSPC1453-1GEA 2070 DKK
APOSPC1453-1G APOSPC1453-500MG APOSPC1453-5G
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1-(4-fluorobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₄FN₃O₂
Smeltepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797391
CAS-nummer: 885950-26-5