5-Brom-2,3-difluorphenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1452-100G PC1452-25G PC1452-500G
APOSPC1452-100GEA 774 DKK
APOSPC1452-100G APOSPC1452-25G APOSPC1452-500G
5-Brom-2,3-difluorphenol 99%
5-Brom-2,3-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Massefylde: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631350
CAS-nummer: 186590-26-1