4-Brom-3-Fluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
PC1451-100G PC1451-25G
APOSPC1451-100GEA 545 DKK
APOSPC1451-100G APOSPC1451-25G
4-Brom-3-Fluortoluen 98%
4-Brom-3-Fluortoluen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 95 °C/50mmHg
Massefylde: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040940
CAS-nummer: 452-74-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III