4-Brom-2-Fluortoluen 99%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC1450-1KG PC1450-500G
APOSPC1450-1KGEA 2270 DKK
APOSPC1450-1KG APOSPC1450-500G
4-Brom-2-Fluortoluen 99%
4-Brom-2-Fluortoluen
Formel: C₇H₆BrF
Kogepunkt: 68 °C/8mmHg
Massefylde: 1,492 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013551
CAS-nummer: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR