2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1448-1G PC1448-5G
APOSPC1448-1GEA 1130 DKK
APOSPC1448-1G APOSPC1448-5G
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 79…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797380
CAS-nummer: 753479-67-3