3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1447-1G PC1447-5G
APOSPC1447-1GEA 349 DKK
APOSPC1447-1G APOSPC1447-5G
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₆F₃N₃
Smeltepunkt: 114…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01719740
CAS-nummer: 2250-53-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III