Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC1445-10G PC1445-5G PC1445-1G
APOSPC1445-10GEA 6710 DKK
APOSPC1445-10G APOSPC1445-5G APOSPC1445-1G
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrido[4,3-b]indole-2-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 172…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02930345
CAS-nummer: 58038-66-7