4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 230 DKK
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
Molekylvægt: 288.66 g/mol
Smeltepunkt: 85…92 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00170933
CAS-nummer: 71422-80-5