3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1442-1G PC1442-500MG
APOSPC1442-1GEA 889 DKK
APOSPC1442-1G APOSPC1442-500MG
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-ethyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₇ClF₃N
Kogepunkt: 60 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00202365
CAS-nummer: 303147-84-4