3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
PC1441-1G PC1441-5G PC1441-10G
APOSPC1441-1GEA 654 DKK
APOSPC1441-1G APOSPC1441-5G APOSPC1441-10G
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-Amino-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 222…224 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00193241
CAS-nummer: 117391-49-8