2-Fluor-N-methylanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyl-2-fluoroaniline
PC1439-100G PC1439-25G
APOSPC1439-100GEA 1620 DKK
APOSPC1439-100G APOSPC1439-25G
2-Fluor-N-methylanilin
2-Fluor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈FN
Massefylde: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00028030
CAS-nummer: 1978-38-7