1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dichloro-3-fluoronitrobenzene
PC1434-1G PC1434-5G PC1434-25G
APOSPC1434-1GEA 164 DKK
APOSPC1434-1G APOSPC1434-5G APOSPC1434-25G
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
1,3-Dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Molekylvægt: 209.9900 g/mol
Kogepunkt: 88 °C/1mmHg
Massefylde: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042240
CAS-nummer: 393-79-3