4-Brom-2-Fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1429E-25G PC1429E-5G
APOSPC1429E-25GEA 186 DKK
APOSPC1429E-25G APOSPC1429E-5G
4-Brom-2-Fluorphenol 98%
4-Brom-2-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kogepunkt: 82…83 °C/10mmHg
Massefylde: 1,744 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011722
CAS-nummer: 2105-94-4