2-Brom-4-Fluorphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1429-100G PC1429-500G PC1429-25G
APOSPC1429-100GEA 371 DKK
APOSPC1429-100G APOSPC1429-500G APOSPC1429-25G
2-Brom-4-Fluorphenol 97%
2-Brom-4-Fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Kogepunkt: 130…131 °C/50mmHg
Smeltepunkt: 42…44 °C
Massefylde: 1,717 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010614
CAS-nummer: 496-69-5