4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1428G-25G PC1428G-5G
APOSPC1428G-25GEA 600 DKK
APOSPC1428G-25G APOSPC1428G-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 97%
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
Smeltepunkt: 63…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013372
CAS-nummer: 320-76-3