1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC1428D-100G PC1428D-25G PC1428D-500G
APOSPC1428D-100GEA 197 DKK
APOSPC1428D-100G APOSPC1428D-25G APOSPC1428D-500G
1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen 98%
1-Brom-4-Fluor-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Molekylvægt: 220 g/mol
Kogepunkt: 240…241 °C
Smeltepunkt: 18…19 °C
Massefylde: 1.786 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00129165
CAS-nummer: 364-73-8