1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-iodobromobenzene, 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
PC1426F-5G PC1426F-25G PC1426F-100G PC1426F-500G
APOSPC1426F-5GEA 0 DKK
APOSPC1426F-5G APOSPC1426F-25G APOSPC1426F-100G APOSPC1426F-500G
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen 97%
1-Brom-3-fluor-4-iodbenzen
Formel: C₆H₃BrFI
Molekylvægt: 300.9 g/mol
Kogepunkt: 48…51 °C
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010608
CAS-nummer: 105931-73-5