4-Brom-2-fluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1423P-25G PC1423P-5G PC1423P-100G
APOSPC1423P-25GEA 349 DKK
APOSPC1423P-25G APOSPC1423P-5G APOSPC1423P-100G
4-Brom-2-fluorkanelsyre 98%
4-Brom-2-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 216…221 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143267
CAS-nummer: 149947-19-3