5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1423D-25G PC1423D-100G PC1423D-500G
APOSPC1423D-25GEA 186 DKK
APOSPC1423D-25G APOSPC1423D-100G APOSPC1423D-500G
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen 97%
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Kogepunkt: 79…80 °C/50mmHg
Massefylde: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042493
CAS-nummer: 393-37-3