3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC1422-500G PC1422-100G PC1422-25G
APOSPC1422-500GEA 1070 DKK
APOSPC1422-500G APOSPC1422-100G APOSPC1422-25G
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
3-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Kogepunkt: 148…149 °C
Massefylde: 1,706 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040938
CAS-nummer: 68322-84-9