3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC1421M-5G PC1421M-100G PC1421M-25G
APOSPC1421M-5GEA 208 DKK
APOSPC1421M-5G APOSPC1421M-100G APOSPC1421M-25G
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen 97%
3-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Massefylde: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070812
CAS-nummer: 144584-67-8