2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
PC1420T-1G PC1420T-25G PC1420T-5G
APOSPC1420T-1GEA 164 DKK
APOSPC1420T-1G APOSPC1420T-25G APOSPC1420T-5G
2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluen 98%
2-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Molekylvægt: 243 g/mol
Massefylde: 1.741 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061243
CAS-nummer: 104540-42-3