1-Brom-4-fluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromofluorobenzene
PC1420-100G PC1420-1KG PC1420-500G
APOSPC1420-100GEA 197 DKK
APOSPC1420-100G APOSPC1420-1KG APOSPC1420-500G
1-Brom-4-fluorbenzen 99%
1-Brom-4-fluorbenzen
Formel: C₆H₄BrF
Molekylvægt: 175 g/mol
Kogepunkt: 152…155 °C
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000342
CAS-nummer: 460-00-4
EINECS: 207-300-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III