2-Chlor-1-Fluor-3-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Chloro-3-fluoronitrobenzene
PC1418-25G
PC1418-5G
APOSPC1418-25GEA
1920
DKK
APOSPC1418-25G
APOSPC1418-5G
2-Chlor-1-Fluor-3-nitrobenzen
2-Chlor-1-Fluor-3-nitrobenzen
Formel:
C₆H₃ClFNO₂ Molekylvægt: 175.55 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04112549 CAS-nummer: 21397-07-9 |