4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1406-1G PC1406-5G PC1406-250MG
APOSPC1406-1GEA 1260 DKK
APOSPC1406-1G APOSPC1406-5G APOSPC1406-250MG
4-Fluoropyridine hydrochloride 95%
4-Fluoropyridine hydrochloride
Formel: C₅H₅ClFN
Molekylvægt: 133.55 g/mol
Smeltepunkt: 110 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234055
CAS-nummer: 39160-31-1