3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1402-1G PC1402-250MG PC1402-5G
APOSPC1402-1GEA 523 DKK
APOSPC1402-1G APOSPC1402-250MG APOSPC1402-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 96%
3-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864664
CAS-nummer: 1000339-52-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III