1-Brom-2-fluorbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromofluorobenzene
PC1400-100G PC1400-25G PC1400-500G PC1400-1KG
APOSPC1400-100GEA 176 DKK
APOSPC1400-100G APOSPC1400-25G APOSPC1400-500G APOSPC1400-1KG
1-Brom-2-fluorbenzen 99%
1-Brom-2-fluorbenzen
Formel: C₆H₄BrF
Molekylvægt: 175 g/mol
Kogepunkt: 155…157 °C
Smeltepunkt: –8 °C
Massefylde: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000282
CAS-nummer: 1072-85-1
EINECS: 214-018-3
UN nummer: 1993
ADR: 3 III