4-Brom-2-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1397E-100G PC1397E-250G PC1397E-25G
APOSPC1397E-100GEA 218 DKK
APOSPC1397E-100G APOSPC1397E-250G APOSPC1397E-25G
4-Brom-2-Fluoranilin 98%
4-Brom-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molekylvægt: 190.01 g/mol
Kogepunkt: 103…108 °C/13mmHg
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010221
CAS-nummer: 367-24-8
EINECS: 206-685-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III