2'-Brom-4'-Fluoracetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
PC1396B-25G PC1396B-5G PC1396B-100G
APOSPC1396B-25GEA 752 DKK
APOSPC1396B-25G APOSPC1396B-5G APOSPC1396B-100G
2'-Brom-4'-Fluoracetophenon 97%
2'-Brom-4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₆BrFO
Molekylvægt: 217.04 g/mol
Kogepunkt: 150 °C/12mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077464
CAS-nummer: 1006-39-9