3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1396-10G PC1396-1G PC1396-5G
APOSPC1396-10GEA 2200 DKK
APOSPC1396-10G APOSPC1396-1G APOSPC1396-5G
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98+%
3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Smeltepunkt: 192…195 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368342
CAS-nummer: 1000339-51-4