2'-Brom-4'-fluoracetanilid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetamide
PC1394M-100G PC1394M-500G
APOSPC1394M-100GEA 1210 DKK
APOSPC1394M-100G APOSPC1394M-500G
2'-Brom-4'-fluoracetanilid 96%
2'-Brom-4'-fluoracetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Smeltepunkt: 117…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061118
CAS-nummer: 1009-22-9