1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1393R-1G PC1393R-250MG
APOSPC1393R-1GEA 1090 DKK
APOSPC1393R-1G APOSPC1393R-250MG
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane 97%
1-(2-Bromo-4,6-difluorophenoxy)-2-chloroethane
Formel: C₈H₆BrClF₂O
Kogepunkt: 119…122 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00068037
CAS-nummer: 175203-19-7