2-Brom-4,5-difluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
PC1393N-100G PC1393N-25G
APOSPC1393N-100GEA 2730 DKK
APOSPC1393N-100G APOSPC1393N-25G
2-Brom-4,5-difluorphenol 98%
2-Brom-4,5-difluorphenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
Molekylvægt: 208.99 g/mol
Massefylde: 1.829 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070751
CAS-nummer: 166281-37-4