6-Fluoro-o-toluidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Fluoro-6-methylaniline
PC1391-5G
PC1391-100G
PC1391-25G
APOSPC1391-5GEA
164
DKK
APOSPC1391-5G
APOSPC1391-100G
APOSPC1391-25G
6-Fluoro-o-toluidine 97%
6-Fluoro-o-toluidine
Formel:
C₇H₈FN Molekylvægt: 125.1435 g/mol Kogepunkt: 88…89 °C/13mmHg Massefylde: 1.082 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 77 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD06658252 CAS-nummer: 443-89-0 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III |