2-Brom-1,1-difluorethylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 2770 DKK
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Brom-1,1-difluorethylen 98%
2-Brom-1,1-difluorethylen
Formel: C₂HBrF₂
Molekylvægt: 142.93 g/mol
Kogepunkt: 6.1 °C
Smeltepunkt: –115 °C
Massefylde: 1.817 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: <23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 359-08-0
UN nummer: 3161
ADR: 2.1