2-Fluor-3-nitrobenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1387-100G PC1387-25G PC1387-5G
APOSPC1387-100GEA 1020 DKK
APOSPC1387-100G APOSPC1387-25G APOSPC1387-5G
2-Fluor-3-nitrobenzoesyre 99%
2-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Smeltepunkt: 137…139 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797825
CAS-nummer: 317-46-4