4-Brom-1,2-difluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Brom-3,4-difluorbenzen
PC1383-250G PC1383-500G PC1383-50G
APOSPC1383-250GEA 382 DKK
APOSPC1383-250G APOSPC1383-500G APOSPC1383-50G
4-Brom-1,2-difluorbenzen 98%
4-Brom-1,2-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Molekylvægt: 192.99 g/mol
Kogepunkt: 150…151 °C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1.707 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000304
CAS-nummer: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 III