1-Brom-2,4-difluorbenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluorobromobenzene
PC1382-100G PC1382-1KG PC1382-250G
APOSPC1382-100GEA 197 DKK
APOSPC1382-100G APOSPC1382-1KG APOSPC1382-250G
1-Brom-2,4-difluorbenzen 98%
1-Brom-2,4-difluorbenzen
Formel: C₆H₃BrF₂
Kogepunkt: 145…146 °C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,708 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000330
CAS-nummer: 348-57-2
EINECS: 206-479-4
UN nummer: 1993
ADR: 3,III