4-Brom-3,5-difluoranisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC1380G-5G PC1380G-25G PC1380G-100G
APOSPC1380G-5GEA 545 DKK
APOSPC1380G-5G APOSPC1380G-25G APOSPC1380G-100G
4-Brom-3,5-difluoranisol 98%
4-Brom-3,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Smeltepunkt: 26…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143268
CAS-nummer: 202865-61-0