2-Fluoro-m-toluonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-3-methylbenzonitrile
PC1380-25G PC1380-5G
APOSPC1380-25GEA 610 DKK
APOSPC1380-25G APOSPC1380-5G
2-Fluoro-m-toluonitrile
2-Fluoro-m-toluonitrile
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.1384 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07782078
CAS-nummer: 185147-07-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III