3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC1378-1G PC1378-5G PC1378-25G
APOSPC1378-1GEA 556 DKK
APOSPC1378-1G APOSPC1378-5G APOSPC1378-25G
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
3-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formel: C8H6BrFO2
Smeltepunkt: 133…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864663
CAS-nummer: 1375964-39-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II