(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Bromo-2-fluorophenylacetonitrile
PC1377-1G PC1377-25G PC1377-5G
APOSPC1377-1GEA 164 DKK
APOSPC1377-1G APOSPC1377-25G APOSPC1377-5G
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile 98%
(3-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅BrFN
Smeltepunkt: 25…26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864662
CAS-nummer: 874285-03-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III