2-Brom-4,6-difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: BDFA
PC1376-25G PC1376-100G
APOSPC1376-25GEA 164 DKK
APOSPC1376-25G APOSPC1376-100G
2-Brom-4,6-difluoranilin 98%
2-Brom-4,6-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekylvægt: 208.01 g/mol
Kogepunkt: 227
Smeltepunkt: 38…42 °C
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009639
CAS-nummer: 444-14-4
EINECS: 429-430-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III