3-Brom-4,5-diaminobenzotriflourid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC1374MP-25G PC1374MP-5G PC1374MP-100G
APOSPC1374MP-25GEA 1130 DKK
APOSPC1374MP-25G APOSPC1374MP-5G APOSPC1374MP-100G
3-Brom-4,5-diaminobenzotriflourid 97%
3-Brom-4,5-diaminobenzotriflourid
Formel: C₇H₆BrF₃N₂
Molekylvægt: 255.04 g/mol
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042484
CAS-nummer: 113170-72-2