2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-1-chloro-2,2,2-trifluoroethane
PC1372B-100G PC1372B-25G
APOSPC1372B-100GEA 3440 DKK
APOSPC1372B-100G APOSPC1372B-25G
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane 97%
2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroethane
Formel: C₂HBrClF₃
Kogepunkt: 50 °C
Massefylde: 1,872 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009602
CAS-nummer: 151-67-7
UN nummer: 3334
ADR: 9,III